Palladium-Standardlösung, 1000 mg/L Pd in 20%iger Salzsäure (aus Pd) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13833.AD
13833.AE
13833.AP
13833.ADEA
114
EUR
13833.AD
13833.AE
13833.AP
Palladium-Standardlösung, 1000 mg/L Pd in 20%iger Salzsäure (aus Pd) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Palladium-Standards
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Standards: Rückführbar auf NIST