Samarium-Standardlösung, 10000 mg/L Sm in 5%iger Salpetersäure (aus Sm₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14417.AE
14417.AD
14417.AP
14417.AEEA
144
EUR
14417.AE
14417.AD
14417.AP
Samarium-Standardlösung, 10000 mg/L Sm in 5%iger Salpetersäure (aus Sm₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Samarium-Standards
Molecular Formula: Sm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233
Standards: Rückführbar auf NIST