Samarium-Standardlösung, 1000 mg/L Sm in 5%iger Salpetersäure (aus Sm₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13854.AEEA 80.8 EUR
13854.AE 13854.AD
Samarium-Standardlösung, 1000 mg/L Sm in 5%iger Salpetersäure (aus Sm₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Samarium-Standards
Molecular Formula: Sm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233
Standards: Rückführbar auf NIST