Strontium-Standardlösung, 10000 mg/L Sr in 5%iger Salpetersäure (aus Sr(NO3)2) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
14382.AD
14382.AE
14382.AP
14382.ADEA
105
EUR
14382.AD
14382.AE
14382.AP
Strontium-Standardlösung, 10000 mg/L Sr in 5%iger Salpetersäure (aus Sr(NO3)2) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Strontium-Standards
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Standards: Rückführbar auf NIST