Vanadium-Standardlösung, 10000 mg/L V in 5%iger Salpetersäure (aus V₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14385.AD 14385.AE 14385.AP
14385.ADEA 102 EUR
14385.AD 14385.AE 14385.AP
Vanadium-Standardlösung, 10000 mg/L V in 5%iger Salpetersäure (aus V₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Vanadium-Standards
Molecular Formula: V₂O₅ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011453
Standards: Rückführbar auf NIST