Vanadium-Standardlösung, 1000 mg/L V in 5%iger Salpetersäure (aus V₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Scientific
88116.AE 88116.AP
88116.AEEA 51.1 EUR
88116.AE 88116.AP
Vanadium-Standardlösung, 1000 mg/L V in 5%iger Salpetersäure (aus V₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Vanadium-Standards
Molecular Formula: V₂O₅ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011453
Standards: Rückführbar auf NIST