Hafniumdichloridoxid Octahydrat ≥98% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr) (max. 1,5% Zr)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
11833.14
11833.22
11833.36
11833.14EA
80.2
EUR
11833.14
11833.22
11833.36
Hafniumdichloridoxid Octahydrat ≥98% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr) (max. 1,5% Zr)
Hafniumdichloridoxid Octahydrat
Purity: 98+%
CAS No.: 14456-34-9
Molecular Formula: Cl2HfO.8H2O
Formula Weight: 409.52 (265.40anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.2
Appearance: White
Odour: Pungent
Solubility: Soluble in water
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00150417
Synthesis of Hafnium (IV) oxide
Formel:
Cl₂HfO·8H₂O Dichte: 2,2 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150417 CAS-Nummer: 14456-34-9 EINECS: 237-345-3 UN: 3260 ADR: 8,III |