Erbium-Standardlösung, 10000 mg/L Er in 5%iger Salpetersäure (aus Er₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14409.AD
14409.AE
14409.AP
14409.ADEA
102
EUR
14409.AD
14409.AE
14409.AP
Erbium-Standardlösung, 10000 mg/L Er in 5%iger Salpetersäure (aus Er₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Erbium-Standards
Molecular Formula: Er₂O₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010987
Standards: Rückführbar auf NIST