Erbium-Standardlösung, 1000 mg/L Er in 5%iger Salpetersäure (aus Er₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13877.AEEA 80.8 EUR
13877.AE 13877.AD
Erbium-Standardlösung, 1000 mg/L Er in 5%iger Salpetersäure (aus Er₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Erbium-Standards
Molecular Formula: Er₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010987
Standards: Rückführbar auf NIST