Europium-Standardlösung, 1000 mg/L Eu in 5%iger Salpetersäure (aus Eu₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
35753.APEA 220 EUR
35753.AP 35753.AE 35753.AD
Europium-Standardlösung, 1000 mg/L Eu in 5%iger Salpetersäure (aus Eu₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Europium-Standards
Molecular Formula: Eu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010992
Standards: Rückführbar auf NIST