Holmium-Standardlösungen für ICP, Specpure®
Lieferant: Thermo Scientific
35756.AE 35762.AD 35762.AE 45255.AE
35756.AEEA 96 EUR
35756.AE 35762.AD 35762.AE 45255.AE
Holmium-Standardlösungen für ICP, Specpure®
Standards Kationischer Standards Holmium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST
Bitte beachten 1 mg/L = 1 µg/ml