Iridium-Standardlösung, 10000 mg/L Ir in 20%iger Salzsäure (aus IrCl₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35752.AD
35752.AE
35752.AP
35752.ADEA
398
EUR
35752.AD
35752.AE
35752.AP
Iridium-Standardlösung, 10000 mg/L Ir in 20%iger Salzsäure (aus IrCl₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Iridium-Standards
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Standards: Rückführbar auf NIST