Iridium-Standardlösung, 1000 mg/L Ir in 20%iger Salzsäure (aus IrCl₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35751.AD 35751.AE 35751.AP
35751.ADEA 109 EUR
35751.AD 35751.AE 35751.AP
Iridium-Standardlösung, 1000 mg/L Ir in 20%iger Salzsäure (aus IrCl₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Iridium-Standards
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Standards: Rückführbar auf NIST