Iridium-Standardlösung, 1000 mg/L Ir in 20%iger Salzsäure (aus IrCl₃) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88072.AE
88072.AP
88072.AEEA
121
EUR
88072.AE
88072.AP
Iridium-Standardlösung, 1000 mg/L Ir in 20%iger Salzsäure (aus IrCl₃) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Iridium-Standards
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Standards: Rückführbar auf NIST