Kupfer-Standardlösung, 10000 mg/L Cu in 5%iger Salpetersäure (aus Cu) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
14372.AD 14372.AE 14372.AP
14372.ADEA 90.7 EUR
14372.AD 14372.AE 14372.AP
Kupfer-Standardlösung, 10000 mg/L Cu in 5%iger Salpetersäure (aus Cu) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Kupfer-Standards
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Standards: Rückführbar auf NIST