Kupfer-Standardlösung, 1000 mg/L Cu in 5%iger Salpetersäure (aus Cu) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
13867.AD 13867.AE 13867.AP
13867.ADEA 54.4 EUR
13867.AD 13867.AE 13867.AP
Kupfer-Standardlösung, 1000 mg/L Cu in 5%iger Salpetersäure (aus Cu) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Kupfer-Standards
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Standards: Rückführbar auf NIST