Lanthan-Standardlösung, 10000 mg/L La in 5%iger Salpetersäure (aus La₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14429.AP
14429.AD
14429.AE
14429.APEA
323
EUR
14429.AP
14429.AD
14429.AE
Lanthan-Standardlösung, 10000 mg/L La in 5%iger Salpetersäure (aus La₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Lanthan-Standards
Molecular Formula: La₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Standards: Rückführbar auf NIST