Lutetium-Standardlösung, 1000 mg/L Lu in 5%iger Salpetersäure (aus Lu₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
89886.AE
89886.AP
89886.AEEA
65.6
EUR
89886.AE
89886.AP
Lutetium-Standardlösung, 1000 mg/L Lu in 5%iger Salpetersäure (aus Lu₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Lutetium-Standards
Molecular Formula: Lu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011098
Standards: Rückführbar auf NIST