Neodym-Standardlösung, 10000 mg/L Nd in 5%iger Salpetersäure (aus Nd₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14431.AE 14431.AD 14431.AP
14431.AEEA 167 EUR
14431.AE 14431.AD 14431.AP
Neodym-Standardlösung, 10000 mg/L Nd in 5%iger Salpetersäure (aus Nd₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Neodym-Standards
Molecular Formula: Nd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011130
Standards: Rückführbar auf NIST
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011130