Neodym-Standardlösung, 1000 mg/L Nd in 5%iger Salpetersäure (aus Nd₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13882.AD
13882.AE
13882.AP
13882.ADEA
72.5
EUR
13882.AD
13882.AE
13882.AP
Neodym-Standardlösung, 1000 mg/L Nd in 5%iger Salpetersäure (aus Nd₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Neodym-Standards
Molecular Formula: Nd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011130
Standards: Rückführbar auf NIST