Rubidium-Standardlösung, 1000 mg/L Rb in 5%iger Salpetersäure (aus Rb2CO3) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13872.AD
13872.AE
13872.ADEA
52
EUR
13872.AD
13872.AE
Rubidium-Standardlösung, 1000 mg/L Rb in 5%iger Salpetersäure (aus Rb2CO3) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Rubidium-Standards
Molecular Formula: Rb₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134055
Standards: Rückführbar auf NIST