Selen-Standardlösung, 10000 mg/L Se in 5%iger Salpetersäure (aus Se) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
14381.AD 14381.AE 14381.AP
14381.ADEA 85.7 EUR
14381.AD 14381.AE 14381.AP
Selen-Standardlösung, 10000 mg/L Se in 5%iger Salpetersäure (aus Se) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Selen-Standards
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Standards: Rückführbar auf NIST