Selen-Standardlösung, 1000 mg/L Se in 5%iger Salpetersäure (aus Se) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
13845.AD
13845.AE
13845.AP
13845.ADEA
51.5
EUR
13845.AD
13845.AE
13845.AP
Selen-Standardlösung, 1000 mg/L Se in 5%iger Salpetersäure (aus Se) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Selen-Standards
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Standards: Rückführbar auf NIST