Thallium-Standardlösung, 10000 mg/L Tl in 5%iger Salpetersäure (aus Tl) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
14437.AD 14437.AE 14437.AP
14437.ADEA 76.6 EUR
14437.AD 14437.AE 14437.AP
Thallium-Standardlösung, 10000 mg/L Tl in 5%iger Salpetersäure (aus Tl) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Thallium-Standards
Molecular Formula: Tl in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134063
Standards: Rückführbar auf NIST