Thallium-Standardlösung, 1000 mg/L Tl in 5%iger Salpetersäure (aus Tl) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
13851.AD
13851.AE
13851.AP
13851.ADEA
51.1
EUR
13851.AD
13851.AE
13851.AP
Thallium-Standardlösung, 1000 mg/L Tl in 5%iger Salpetersäure (aus Tl) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Thallium-Standards
Molecular Formula: Tl in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134063
Standards: Rückführbar auf NIST