Zinn-Standardlösung, 10000 mg/L Sn in 20%iger Salzsäure (aus Sn) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
14384.AD
14384.AE
14384.AP
14384.ADEA
102
EUR
14384.AD
14384.AE
14384.AP
Zinn-Standardlösung, 10000 mg/L Sn in 20%iger Salzsäure (aus Sn) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Zinn-Standards
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Standards: Rückführbar auf NIST