Hexamethyldisilathian 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(trimethylsilyl)sulphide
367370010 367370050 367370250
ACRO367370010EA 45.7 EUR
ACRO367370010 ACRO367370050 ACRO367370250
Hexamethyldisilathian 95%
Hexamethyldisilathian
Formel: C₆H₁₈SSi₂
Molecular Weight: 178.45 g/mol
Siedepunkt: 163 °C (170 mmHg)
Dichte: 0.95 g/cm³
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014851
CAS-Nummer: 3385-94-2
EINECS: 222-201-4
UN: 1993
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %