Hexamethyldisilathian
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS02800.1
SILS02800.5
SILNSILS02800.1EA
0
EUR
SILNSILS02800.1
SILNSILS02800.5
Hexamethyldisilathian
Hexamethyldisilathian
Formel:
C₆H₁₈SSi₂ |
MDL:
MFCD00014851 CAS-Nummer: 3385-94-2 EINECS: 222-201-4 |