Bis(4-fluorphenyl)disulfid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H32589.03
H32589.06
H32589.03EA
52.3
EUR
H32589.03
H32589.06
Bis(4-fluorphenyl)disulfid ≥98%
Bis(4-fluorphenyl)disulfid
Purity: 98%
CAS No.: 405-31-2
Molecular Formula: C12H8F2S2
Formula Weight: 254.31
Boiling Point: 141°/1mm
MDL No.: MFCD00816758
Formel:
C₁₂H₈F₂S₂ Molecular Weight: 254.32 g/mol Siedepunkt: 141 °C (1 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00816758 CAS-Nummer: 405-31-2 |