5-Chlor-2-fluorbenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H26187.03
H26187.06
H26187.14
H26187.03EA
49
EUR
H26187.03
H26187.06
H26187.14
5-Chlor-2-fluorbenzaldehyd ≥97%
5-Chlor-2-fluorbenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 96515-79-6
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Refractive Index: 1.5410
Melting Point: 29-32°
MDL No.: MFCD03094518
Formel:
C₇H₄ClFO Schmelzpunkt: 29…32 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094518 CAS-Nummer: 96515-79-6 EINECS: None |