(S)-(-)-3-Chlor-1-phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol
324612-1G 324612-5G
SIAL324612-1GEA 31.2 EUR
SIAL324612-1G SIAL324612-5G
(S)-(-)-3-Chlor-1-phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-3-Chlor-1-phenyl-1-propanol
Formel: C₉H₁₁ClO
Molecular Weight: 170.64 g/mol
MDL: MFCD00013309
CAS-Nummer: 100306-34-1