(2,4-Difluorphenyl)aceton 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-2-one
376080010 376080050
ACRO376080010EA 33.9 EUR
ACRO376080010 ACRO376080050
(2,4-Difluorphenyl)aceton 98%
(2,4-Difluorphenyl)aceton
Formel: C₉H₈F₂O
Molecular Weight: 170,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02258866
CAS-Nummer: 274682-91-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %