2(5H)-Furanon 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Furan-2(5H)-one
L13142.03 L13142.06 L13142.14
L13142.03EA 56.3 EUR
L13142.03 L13142.06 L13142.14
2(5H)-Furanon 96%
2(5H)-Furanon
Purity: 98% CAS No.: 497-23-4 Molecular Formula: C4H4O2 Formula Weight: 84.07 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.4690 Melting Point: 3-4° Boiling Point: 212-214° Beilstein Reference: 383585 MDL No.: MFCD00005376
Formel: C₄H₄O₂
Molecular Weight: 84,07 g/mol
Siedepunkt: 212…214 °C
Schmelzpunkt: 3…4 °C
Dichte: 1,197
Flammpunkt: 101 °C (213 °F)
MDL: MFCD00005376
CAS-Nummer: 497-23-4
EINECS: 207-839-3