2(5H)-Furanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Furan-2(5H)-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
283754-1G 283754-5G
SIAL283754-1GEA 69 EUR
SIAL283754-1G SIAL283754-5G
2(5H)-Furanon, Sigma-Aldrich®
2(5H)-Furanon
Formel: C₄H₄O₂
Molecular Weight: 84,07 g/mol
MDL: MFCD00005376
CAS-Nummer: 497-23-4
EINECS: 207-839-3