Cadmiumacetat 4%, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
03026.6020
03026.2000
03026.3000
03026.4000
KRAF03026.6020EA
398
EUR
KRAF03026.6020
KRAF03026.2000
KRAF03026.3000
KRAF03026.4000
Cadmiumacetat 4%, reinst
Cadmiumacetat
Formel:
(H₃CCOO)₂Cd |
MDL:
MFCD00012449 CAS-Nummer: 543-90-8 EINECS: 208-853-2 |