2-Oxazolidinon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Oxazolidone, Oxazolidin-2-one
A14543.14 A14543.22 A14543.36 AB118367.0025 AB118367.0100
A14543.14EA 46 EUR
A14543.14 A14543.22 A14543.36 ABCRAB118367.0025 ABCRAB118367.0100
2-Oxazolidinon ≥99%
2-Oxazolidinon
Purity: 99% CAS No.: 497-25-6 Molecular Formula: C3H5NO2 Formula Weight: 87.08 Melting Point: 84-89° Boiling Point: 220°/48mm MDL No.: MFCD00005268
Formel: C₃H₅NO₂
Molecular Weight: 87,08 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (48 mmHg)
Schmelzpunkt: 84…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005268
CAS-Nummer: 497-25-6
EINECS: 207-840-9