2-Oxazolidinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Oxazolidone, Oxazolidin-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
O9409-100G
O9409-25G
O9409-5G
SIALO9409-100GEA
111
EUR
SIALO9409-100G
SIALO9409-25G
SIALO9409-5G
2-Oxazolidinon, Sigma-Aldrich®
2-Oxazolidinon
Formel:
C₃H₅NO₂ Molecular Weight: 87,08 g/mol |
MDL:
MFCD00005268 CAS-Nummer: 497-25-6 EINECS: 207-840-9 |