3-(Trimethylsilyl)-2-oxazolidinon
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
3-(Trimethylsilyl)oxazolidin-2-one
SILS19925.5
SILS19925.25
SILNSILS19925.5EA
0
EUR
SILNSILS19925.5
SILNSILS19925.25
3-(Trimethylsilyl)-2-oxazolidinon
3-(Trimethylsilyl)-2-oxazolidinon
Formel:
C₆H₁₃NO₂Si Molecular Weight: 159.26 g/mol |
MDL:
MFCD00010197 CAS-Nummer: 43112-38-5 EINECS: 256-098-2 |