5-Brom-1-tetralon
Lieferant: Cayman Chemical
10007134-250 10007134-500
CAYM10007134-250EA 61 EUR
CAYM10007134-250 CAYM10007134-500
5-Brom-1-tetralon
5-Brom-1-tetralon
Formel: C₁₀H₉BrO
MDL: MFCD02179288
CAS-Nummer: 68449-30-9