6-Brom-2-tetralon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
330770010 330770050
ACRO330770010EA 50.1 EUR
ACRO330770010 ACRO330770050
6-Brom-2-tetralon 98%
6-Brom-2-tetralon
Formel: C₁₀H₉BrO
Molecular Weight: 225.08 g/mol
Schmelzpunkt: 70…76 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00239388
CAS-Nummer: 4133-35-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
GC ≥97.5 %