6-Brom-2-tetralon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
639885-1G 639885-5G
SIAL639885-1GEA 47.9 EUR
SIAL639885-1G SIAL639885-5G
6-Brom-2-tetralon, Sigma-Aldrich®
6-Brom-2-tetralon
Formel: C₁₀H₉BrO
Molecular Weight: 225,08 g/mol
MDL: MFCD00239388
CAS-Nummer: 4133-35-1