7-Brom-1-tetralon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
H50604.03
H50604.06
H50604.03EA
82.9
EUR
H50604.03
H50604.06
7-Brom-1-tetralon ≥97%
7-Brom-1-tetralon
Purity: 97%
CAS No.: 32281-97-3
Molecular Formula: C10H9BrO
Formula Weight: 225.09
Melting Point: 73-77°
MDL No.: MFCD02179287
Formel:
C₁₀H₉BrO Molecular Weight: 225,08 g/mol Schmelzpunkt: 73…77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179287 CAS-Nummer: 32281-97-3 |