7-Brom-1-tetralon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
708453-10G
708453-1G
SIAL708453-10GEA
158
EUR
SIAL708453-10G
SIAL708453-1G
7-Brom-1-tetralon, Sigma-Aldrich®
7-Brom-1-tetralon
Formel:
C₁₀H₉BrO Molecular Weight: 225,08 g/mol |
MDL:
MFCD02179287 CAS-Nummer: 32281-97-3 |