1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon) ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
A13303.22 A13303.36
A13303.22EA 44.1 EUR
A13303.22 A13303.36
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon) ≥97%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon)
Purity: 97% CAS No.: 529-34-0 Molecular Formula: C10H10O Formula Weight: 146.19 Flash Point: 129°(264°F) Refractive Index: 1.5695 Melting Point: 6-8° Boiling Point: 257° Beilstein Reference: 607374 MDL No.: MFCD00001688
Formel: C₁₀H₁₀O
Molecular Weight: 146.19 g/mol
Siedepunkt: 257 °C
Schmelzpunkt: 6…8 °C
Dichte: 1.097
Flammpunkt: 129 °C (264 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001688
CAS-Nummer: 529-34-0
EINECS: 208-460-6