1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08203.0100 8.08203.0250
8.08203.0100EA 67.3 EUR
8.08203.0100 8.08203.0250
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon)
Formel: C₁₀H₁₀O
Molecular Weight: 146.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001688
CAS-Nummer: 529-34-0
EINECS: 208-460-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 5 - 6 °C
Molar Mass 146.19 g/mol
Boiling Point 113 - 116 °C (8 hPa)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5685 (20 °C, 589 nm)
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)