1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T19003-100G T19003-500G T19003-5G
SIALT19003-100GEA 89.3 EUR
SIALT19003-100G SIALT19003-500G SIALT19003-5G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon), Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon)
Formel: C₁₀H₁₀O
Molecular Weight: 146,19 g/mol
MDL: MFCD00001688
CAS-Nummer: 529-34-0
EINECS: 208-460-6