1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-2-on (2-Tetralon, β-Tetralon) 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Beta-tetralone
302830050 302830250
ACRO302830050EA 60.3 EUR
ACRO302830050 ACRO302830250
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-2-on (2-Tetralon, β-Tetralon) 95%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-2-on (2-Tetralon, β-Tetralon)
Formel: C₁₀H₁₀O
Molecular Weight: 146,19 g/mol
Siedepunkt: 131…133 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 18 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001727
CAS-Nummer: 530-93-8
EINECS: 208-498-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to green Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5550 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %