1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-2-on (2-Tetralon, β-Tetralon) ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Beta-tetralone
L01053.06
L01053.14
L01053.06EA
61
EUR
L01053.06
L01053.14
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-2-on (2-Tetralon, β-Tetralon) ≥99%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-2-on (2-Tetralon, β-Tetralon)
Purity: 99%
CAS No.: 530-93-8
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₀O Molecular Weight: 146,19 g/mol Siedepunkt: 240 °C Schmelzpunkt: 18 °C Dichte: 1,106 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL:
MFCD00001727 CAS-Nummer: 530-93-8 EINECS: 208-498-3 |