7-Nitro-1-tetralon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L01853.04 L01853.09
L01853.04EA 78 EUR
L01853.04 L01853.09
7-Nitro-1-tetralon ≥97%
7-Nitro-1-tetralon
Purity: 97% CAS No.: 40353-34-2 Molecular Formula: C10H9NO3 Formula Weight: 191.19 Melting Point: 103-108° Beilstein Reference: 1570515
Formel: C₁₀H₉NO₃
Schmelzpunkt: 103…108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019661
CAS-Nummer: 40353-34-2
EINECS: 254-887-6