6-Methoxy-1-tetralon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
A15967.06 A15967.14 A15967.22
A15967.06EA 21.8 EUR
A15967.06 A15967.14 A15967.22
6-Methoxy-1-tetralon ≥99%
6-Methoxy-1-tetralon
Purity: 99% CAS No.: 1078-19-9 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Melting Point: 77-80° Boiling Point: 171°/11mm Merck Reference: 14,6000 MDL No.: MFCD00001695
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Molecular Weight: 176,22 g/mol
Siedepunkt: 171 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001695
CAS-Nummer: 1078-19-9
EINECS: 214-078-0
Merck Index: 14,6000